Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Weiße, 3-lagige Einmal-Wischt. Perfekt zum Aufwischen industrieller Flüssigk. u. zum Abwischen von öligen/verschmutzten Teilen u. Oberflächen. Die patentierte AIRFLEX™
Marke:  Kimberly-Clark™ 7331
124.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10006731
  • 201.00 € / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Entwickelt für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben wie das Aufwischen von industriellen Flüssigkeiten und das Abwischen öliger Teile und Oberflächen.
  • Die patentierte AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Perforated Dry Wiper Roll
370 mm
380 mm
Weiß
Rolle
1 Rolle
Unsteril
14.56 in.
14.56 in
AIRFLEX™ Gewebe
370 x 380 mm
Anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
3-lagig