Learn More
DWK Life Sciences Spiritusbrenner, aus Kalk-Soda-Glas, ohne Einfüllstutzen, mit aufgeschliffener Kappe
Der Spiritusbrenner ist eine Alternative zum gasbetriebenen Bunsenbrenner und eignet sich ebenfalls zum Erhitzen von Kochgläsern und darin enthaltenen Materialien.
Marke: DWK Life Sciences 294020007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07020kg
Beschreibung
Damit Substanzen miteinander reagieren wird oft eine geringe Wärmezufuhr benötigt. Klassisch und in Bereichen, in denen keine direkte Gasentnahme möglich ist, findet der Spiritusbrenner seine Anwendung. Er ist eine Alternative zum wohlbekannten Bunsenbrenner.- Ohne Einfüllstutzen
- Durch aufgeschliffene Kappe dichter Verschluss und schnelles Ersticken der Flamme
Spezifikation
Baumwolle | |
Zubehör für Spiritusbrenner: Dochte für Spriritusbrenner | |
Heizung; Verwendung mit Spiritus | |
50/Packung |