Learn More
Alpha Packaging™ Braune Weithals-Glasbehälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Spezifikation
Produkttyp | Glasgefäß |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Braun |
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | 126/Packung |
Menge | 126/Packung |
Gewicht (metrisch) | 0,5 kg |
Zertifizierung/Konformität | DIN32 |
Öffnung | Weit |