Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Flexibel
- Durchsichtig
- Einfaches Befüllen und Ausgießen durch große Öffnungen.
- Mit oder Schraubverschluss erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polyethylen |
| Anzahl pro Packung | 25/Packung |
| Verschlussfarbe | Durchscheinend |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 208 mm |
| Produkttyp | Polyäthylen-Flasche |
| Mehr anzeigen |