Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Braune Kurzprofil-Weithalsglasbehälter mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17644855
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
Füllstand:
Behandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
58 bis 400 mm
58-400 mm
70 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße unitSize
17644855 120 ml Zertifiziert 58-400 mm 24 Stück
13204570 60 ml Zertifiziert 53 bis 400 mm 24 Stück
15768128 60 ml Behandelt 53 bis 400 mm 24 Stück
15778128 120 ml Behandelt 58 bis 400 mm 24 Stück
15960322 250 ml Zertifiziert 70 bis 400 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17644855 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3400120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen.
Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen.Erhältliche Thermo Scientific™ Braunglas-Weithalsgefäße mit kurzem Profil: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Braunes Gefäß aus Kalknatronglas Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 60 bis 250 ml
  • Verschlüsse auf Flaschen montiert (außer 140-0250NC, Kappe nicht im Lieferumfang enthalten)
Zertifizierte Gefäße mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, werden jedoch ohne Barcode und CofA geliefert.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 120 ml
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Kurzer Glasbehälter aus Braunglas
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,81 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,36 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.5 cm
Material Glass (Type 3)
Anzahl pro Karton 24
Ersatzverschluss B167-5800BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 4,6 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 137 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 69 mm
Produkttyp Sample Jar
Höhe (angloamerikanisch) 2,71 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58-400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe