Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
Beschreibung
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil vor Licht.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
- Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
- Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
- Größen von 60 bis 2.000 ml
- Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
- Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCBs und Metallen erfüllt oder übertroffen werden.
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorbehandelte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein CofA im Lieferumfang.
Unbehandelte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Zertifizierungsparameter | Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle |
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Niedriger Klarglasbehälter |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,58 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 3 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 76,2 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Mehr anzeigen |