Learn More
Cole-Parmer™ Weithals-Probenbehälter aus Kalknatronglas
Catalog Number 11745938
Click to view available options
Fassungsvermögen:
500 ml
960 ml
Durchmesser (metrisch):
9.1 cm
9.5 cm
Höhe (metrisch):
9,6 cm
17 cm
Vorgereinigte Weithalsglasbehälter eignen sich gut für Semivolatile, Pestizide, PCBs und Metalle. Cole-Parmer™ Weithals-Probengefäße aus Kalknatronglas eignen sich ideal für die Umweltprobenahme.
  • Hergestellt aus Kalknatronglas USP Typ III
  • Enthält einen chemisch beständigen PTFE-Einsatz und einen Schraubverschluss
  • Probengefäße enthalten ein Analysenzertifikat.
Fassungsvermögen 500 ml
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 9.1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Höhe (metrisch) 9,6 cm
Produkttyp Probenbehälter
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für halbflüchtige Substanzen, Pestizide, PCBs und Metalle, ideal für die Umweltprobenahme
Enthält Screw Cap
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 12/Pckg.
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Klarheit Clear
Zertifizierung/Konformität Manufactured from USP Type III Soda Lime Glass
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund