Learn More
Parisienne de Verrerie™ Graduierte runde Medienflaschen, vakuumtauglich und ionisiert
Geruchs- und geschmacksneutral, vor dem ersten Gebrauch ist keine Reinigung erforderlich
Marke:  Parisienne de Verrerie™ B00647
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.64000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11795075
  • 86.50 € / 80 Stück
Auf Lager, versandfertig: 19
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus durchsichtigem (Flint-)-Glas
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Mit leicht schräger Schulter für einfaches Ausgießen und leichtere Handhabung
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
  • Entfernung von Verunreinigungen wie losem Schmutz, Kartonfusseln, Aerosolen und feinen Glaspartikeln
Spezifikation
Spezifikation
95 mm
125 ml
Kalknatronglas
Flasche mit weitem Hals
Weit
Transparent
80/Packung
54 mm