missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Assistant™ Glasreagenzflasche mit weitem Hals

Artikelnummer. 10349111
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10349111 50 ml 1 Stück
10063671 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10349111 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 41284006

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Assistant™ Weithalsige Reagenzflasche aus klarem Natronkalkglas mit Standardschliff und austauschbarem HDPE-Verschluss. Erhältlich in Größen von 50 ml bis 1000 ml.

  • Natronkalkglas bietet eine gute chemische Beständigkeit
  • Ideal für Anwendungen ohne thermische Lasten
  • Austauschbare HDPE-Stopfen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Anzahl Stopfen 24/29
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität DIN 12039, ISO 4796
Öffnung Weit
Verschlussmaterial HDPE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.