Learn More
Hirschmann™ Weithalsflasche aus LDPE, 10er-Pack
Artikelnummer. 16426989
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16426989 50 ml 10 Stück
16486979 20 mL 10 Stück
16406989 30 mL 10 Stück
16446989 100 ml 10 Stück
16466989 250 ml 10 Stück
16486989 500 ml 10 Stück
16406999 1000 ml 10 Stück
16426999 1500 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16426989 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 769037525
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE erleichtert das Befüllen und Entleeren.
  • Weiter Hals
  • LDPE
  • Ab 20 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 50 ml
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 24 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 24 mm
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 77 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL32
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar