Learn More
BRAND™ LDPE-Weithalsflasche
Artikelnummer. 15600479 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15600479 50 ml 1 Stück
15610479 100 ml 1 Stück
15620479 250 ml 1 Stück
15630479 500 ml 1 Stück
15640479 1000 ml 1 Stück
15650479 2000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15600479 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 129728
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Braune LDPE-Flasche mit breitem neck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Bernstein
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Format Weiter Hals
Höhe (metrisch) 80 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm