Beschreibung
- PFA-Schraubverschluss mit geformten Dichtungsring für eine positive Versiegelung
- Autoklavierbar
- Einfach zu reinigen
- Hält Temperaturen von -200 bis 260 °C stand
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Beschreibung | Weiter Hals |
| Material | PFA |
| Gewindegröße (metrisch) | S40 |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |