Learn More
BRAND™ PTFE-Weithalsflasche
Artikelnummer. 10685131 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10685131 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10685131 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 130548
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Robustes, widerstandsfähiges Design
  • Mit Schraubverschluss
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 250 ml
    Höhe (metrisch) 120 mm
    Durchmesser (metrisch) 67 mm