Learn More
Kautex™ Weithals-PVC-Behälter, transparent und farbig
Artikelnummer. 15911411
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
162 Stück
80 Stück
96 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15911411 100 ml 80 Stück
10509252 100 ml 1 Stück
15393268 1000 ml 96 Stück
15346985 500 ml 162 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15911411 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000070698
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kautex™ transparenten Weithalsbehälter aus PVC haben eine dunkle Tönung, die eine visuelle Identifikation des Inhalts möglich macht. Die quadratische PVC-Flasche besteht aus synthetischem Material.
  • Quadratisch
  • Braun oder Bernstein-farben
  • PVC
  • Ohne Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Braun
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Dosierung, Versand von Proben, Lagerung, Postversand
Material Polyvinylchlorid
Transparenz Ja
Format Quadratisch
Closure Included Nein
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 71 mm
Produkttyp Weithalsbehälter