Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Weithals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Catalog Number 11746958
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Weithals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Glas.
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • Besteht nur aus Glaskomponenten
  • Tight closure due to standard ground joint
Durchmesser (metrisch) 107 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten
Enthält mit NS-Glasstopfen
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar