Learn More
Hirschmann™ Quadratische Weithalsflasche, 100er-Pack
Artikelnummer. 16497019
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
100 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16497019 250 ml 100 Stück
16417019 20 mL 100 Stück
16437019 30 mL 100 Stück
16457019 50 ml 100 Stück
16477019 100 ml 100 Stück
16417029 500 ml 100 Stück
16437029 1000 ml 100 Stück
16457029 1500 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16497019 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 7690686
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige quadratische Weithalsflasche aus HDPE mit Schraubverschluss aus LDPE zum einfachen Befüllen und Entleeren.
  • Weiter Hals
  • Quadratisch
  • HDPE
  • Ab 20 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss aus LDPE
Spezifikation
Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 250 ml
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38,5 mm
Material HDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 38,5 mm
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL 50
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 83 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL50
Durchmesser (metrisch) 80 x 80 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar