Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Beschreibung
- Mitglied der Containerfamilie Serie 310
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Braun |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 31 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Dosierung, Versand von Proben, Lagerung, Postversand |
| Material | PVC |
| Anzahl pro Karton | 480 |
| Menge | 480/Karton |
| Closure Included | Nein |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 83,5 mm |
| Mehr anzeigen |