Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 15mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
151.00 € - 210.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 15.065± 0.008 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 13.470± 0.013 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
Wandstärke (metrisch) | 0.76 mm |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet: Röhrchen und Einwegkappe
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15378758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1585 |
515-1PP-8-5 | 203.2 mm | 60 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15388758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1595 |
515-1PP-9-5 | 228.6 mm | 60 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1575 |
515-1PP-7-5 | 178 mm | 60 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15388828
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1575 |
515-3PP-7-5 | 178 mm | 300 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15308838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1585 |
515-3PP-8-5 | 203.2 mm | 300 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15328838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1595 |
515-3PP-9-5 | 228.6 mm | 300 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15338888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1575 |
515-5PP-7-5 | 178 mm | 350 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15358888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1595 |
515-5PP-9-5 | 228.6 mm | 350 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15348888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1585 |
515-5PP-8-5 | 203.2 mm | 350 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15338938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1595 |
515-7PP-9-5 | 228.6 mm | 400 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15318938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1575 |
515-7PP-7-5 | 178 mm | 400 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15328938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1585 |
515-7PP-8-5 | 203.2 mm | 400 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
15.065± 0.008 mm | |
13.470± 0.013 mm | |
Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) | |
0.76 mm |