missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 3 mm Dünnwandige NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz, 4 Zoll L, nur Röhrchen

Gründlich inspiziert, um den Erfolg Ihrer Versuche sicherzustellen – entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern.

Marke:  Bel-Art™ 66000-0076

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34470kg

Artikelnummer. 15398648

  • 183.00 € / 100 Packungen
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

100 Stück pro Packung
Spezifikation

Spezifikation

102 mm
Hoher Durchsatz
4 Zoll
100/Packung
2,99 ± 0,03 mm
nur Röhrchen
0,27 mm
Wilmad™ WG-3000-4
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote