Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 3 mm Dünnwandige NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz, 7 Zoll L, mit Bruker SampleJet Kappe
Gründlich inspiziert, um den Erfolg Ihrer Versuche sicherzustellen – entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0079
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34470kg
Artikelnummer. 15348658
  • 288.00 € / 100 Packungen
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht mit keramischen Spinnern verwenden.
Beschreibung
Beschreibung
100 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
178 mm
Hoher Durchsatz
Kappe für Röhrchen & Bruker™ SampleJet
0,27 mm
Wilmad™ WG-3000-7-SJ
2,99 ± 0,03 mm
Für den Einsatz im Bruker™ SampleJet System.
7 Zoll
100/Packung