Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 8mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
104.04 € - 192.00 €
Specifications
Außendurchmesser (metrisch) | 7,9935 ± 0,0065 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 6,990 ± 0,013 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
Wandstärke (metrisch) | 0,51 mm |
Alert:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Includes: Röhrchen und Einwegkappe
Product Code | Brand | Modell | Länge (metrisch) | Feldstärke | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modell | Länge (metrisch) | Feldstärke | Price | Quantity & Availability | |||
15358818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0885 |
Gehäuse 513A-3PP-8-5 | 203,2 mm | 300 MHz |
192.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15318748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0875 |
513A-1PP-7-5 | 178 mm | 60 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15328748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0885 |
513A-1PP-8-5 | 203,2 mm | 60 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15348818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0875 |
513A-3PP-7-5 | 178 mm | 300 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15338748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0895 |
513A-1PP-9-5 | 228,6 mm | 60 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0895 |
513A-3PP-9-5 | 228.6 mm | 300 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15358878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0885 |
513A-5PP-8-5 | 203,2 mm | 350 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15348878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0875 |
513A-5PP-7-5 | 178 mm | 350 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0895 |
513A-5PP-9-5 | 228.6 mm | 350 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15358918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0875 |
513A-7PP-7-5 | 178 mm | 400 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15388918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0895 |
513A-7PP-9-5 | 228.6 mm | 400 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15378918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0885 |
513A-7PP-8-5 | 203,2 mm | 400 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15328978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0895 |
513A-9PP-9-5 | 228,6 mm | 500 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15308978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0875 |
513A-9PP-7-5 | 178 mm | 500 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15318978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0885 |
513A-9PP-8-5 | 203,2 mm | 500 MHz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Specifications
7,9935 ± 0,0065 mm | |
6,990 ± 0,013 mm | |
Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) | |
0,51 mm |