Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass Shigemi™ NMR-Röhrchen mit Empfindlichkeitsabstimmung
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ NMR-Röhrchen mit Empfindlichkeitsabstimmung verfügen über einen auf die Empfindlichkeit abgestimmten Boden und Kolben, um die Grenzgradienten an den Kanten der Rf-Spule effektiv und das erforderliche Probenvolumen um zwei Drittel zu reduzieren.
295.00 € - 357.00 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15388588
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0027 |
3 mm | Universal, alle Spektometer | BMS-003 |
309.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15398588
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0028 |
5 mm | Bruker Spektometer | BMS-005B |
295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15338598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0030 |
3 mm | Universal, alle Spektometer | CMS-003 |
312.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15358598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0031 |
5 mm | Bruker Spektometer | CMS-005B |
302.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15368598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0032 |
3 mm | Universal, alle Spektometer | DMS-003 |
357.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15308608
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0036 |
3 mm | Universal, alle Spektometer | MMS-003 |
357.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Wählen Sie das Röhrchen auf Basis des verwendeten Lösungsmittels aus: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Erhältlich für Bruker oder Universal
Spezifikation
Röhrchensatz |