Learn More
Bel-Art™ PTFE Tube and 5mm OD Glass Adapter
Enthält ein silikonfreies FEP-Röhrchen und einen Glasadapter mit einem Außendurchmesser von 5 mm mit zwei offenen Enden. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-Röhrchenkit aus PTFE-FEP ist ideal für 29 Si-NMRVersuche geeignet.
Marke: Bel-Art™ 66000-0039
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12920kg
Benachrichtigungen:
Hinweis: Das in diesem Kit verwendete FEP-Röhrchen ist nicht mit PTFE-Einsatz (Artikelnr. 6005) austauschbar.
Beschreibung
- Die Verwendung einer Tiefenlehre zur Feineinstellung der Position des Einsatzes gewährleistet, dass kein Glas in die Rƒ-Spulenbegrenzung übersteht.
- Ausgelegt für Experimente mit 500 MHz.
Spezifikation
6 µm | |
13 µm | |
4,947 ± 0,019 mm | |
500 MHz | |
8 in. |
PTFE mit FEP-Einlage | |
203 mm | |
4 mm | |
PTFE-Rohr, Glasadapter, FEP-Liner | |
Gehäuse PTFE-5MM-KIT |