Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS-Rotoreinsätze
Beschreibung
- Zum Versiegeln luftempfindlicher Proben kann ein Handschuhfach erforderlich sein
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WP-501-4180 Bruker 4 mm-MAS-Rotor |
| Typ | Rotor |
| Beschreibung | Rotoreinsatz; Gesamtlänge: 25 mm, fertige Länge: 14 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 2,99 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,24 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für luftempfindliche Proben und halbfeste Proben wie Gele oder hochviskose Flüssigkeiten. |
| Enthält | Rotoreinsatz |
| Material | Pyrex |
| Modell | Gehäuse DWGSK2576-1 |