Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ Rotor und Verschlüsse für Bruker Sonde
Stellen eine Lösung für die Analyse fester Proben dar
17.78 € - 71.70 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festkörper-NMR-Spektrometer |
---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15399028
|
Wilmad-LabGlass™
66809-0581 |
Für Bruker MAS 3,2 mm-Sonde | Gehäuse 520-1A |
71.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15369028
|
Wilmad-LabGlass™
66800-0545 |
Für Bruker MAS 7 mm-Sonde | 528-PP-4VAR |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Aus hochreinem Zirkondioxid hergestellt
- Verschlusskappen mit O-Ringen für eine verbesserte Abdichtung
- MAS Sonde und Kappen sind für die meisten NMR-Festkörperspektrometer geeignet
- Eine gründliche Überprüfung vor und nach der Präzisionsbearbeitung gewährleistet das Ausbleiben von Materialunregelmäßigkeiten
- Drehprüfung mit der höchsten angegebenen Drehgeschwindigkeit durchgeführt, um die Leistung zu gewährleisten, ohne den Rotor zu überdrehen
Spezifikation
Festkörper-NMR-Spektrometer |