missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Röhrchentester
Stellt die Shimqualität Ihrer Glasröhren sicher. Das Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Spinnerlager bestimmt, welche Ihrer NMR-Röhrchen verzogen und verbogen sind.
28.54 € - 32.65 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Quarz, Supracil oder Precision Röhrchen |
---|
Produktcode | Marke | Modell | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15368608
|
Bel-Art™
66000-0042 |
SB-5-7 | Für Schläuche mit 5 mm Außendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15378608
|
Bel-Art™
66000-0043 |
SB-8-7 | Für Schläuche mit 8 mm Außendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Nützlich in Laboren, die Precision NMR-Röhrchen waschen, trocknen und wiederverwenden
- Verzogene Röhrchen binden im Spinnerlager, während sich gute Röhrchen frei drehen
- Bewahren Sie ein Röhrchentester neben jedem NMR-Spektrometer für einen einfachen Zugriff auf
Spezifikation
Quarz, Supracil oder Precision Röhrchen |