Learn More
Bel-Art™ SST Microspatula, 250 x 3 mm for 5 mm NMR Sample T
Passt in die meisten NMR/EPR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 4 mm oder mehr. Die Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Mikrospatel aus Edelstahl erleichtern  den Transfer von Festkörper- und Gelphasenproben.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg
Artikelnummer. 15348588
  • 54.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Passt in die meisten NMR/EPR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 4 mm oder mehr
  • Erleichtert den Transfer von Festkörper- und Gelphasenproben
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
250 mm
806
Die meisten NMR/EPR-Röhrchen mit 4 mm AD oder größer
3 mm