Learn More
Bel-Art™ Suprasil EPR Sample Tube, 2mm thin wall
Unterdrückt große verunreinigende Inhalte in einer Größenordnung von durchschnittlich 2. Die Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Suprasil™ dünnwandigen EPR-Probenröhrchen werden aus synthetischem Quarz hergestellt, der 20-mal weniger paramagnetische Verunreinigungen aufweist als natürlich vorkommender Quarz.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg
Artikelnummer. 15308588
  • 58.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält weniger paramagnetische Verunreinigungen als natürlich vorkommendes Quarz
  • Enge Innen- und Außendurchmessertoleranzen gewährleisten eine 100%-ige Kompatibilität mit Spektrometern
  • Einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
Probenröhrchen
100 mm
1 mm
0,5 mm
Suprasil™ Quarz
2 mm
Kappe
Gehäuse 724-SQ-100M