Learn More
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER wipes, 57 g/sqm, app. 40x38 cm, solvent resistent, white
Marke:  Nordvlies 240540
WIPEX-FULLPOWER wipes, 57 g/sqm, app. 40x38 cm, solvent resistent, white
Artikelnummer. 15780957
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.41 €
    82.74 € / 1 Rollen
    Sparen 29.67 €
    26% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-04-2026