Learn More
WIPF1/WIP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18331485 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18331485 100 μg 100 Mikroliter
18344275 20 μg 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18331485 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP315508100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
WIPF1/WIP Polyclonal antibody specifically detects WIPF1/WIP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen WIPF1/WIP
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry 1:100 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS, 50% glycerol, pH7.3
Gen-Alias WAS/WASL interacting protein family, member 1, WAS/WASL-interacting protein family member 1, WASP-interacting protein, WASPIP, WIPMGC111041, WiskProtein PRPL-2, WiskPRPL-2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human WIPF1/WIP (NP_001070737.1).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7456
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG