missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WIPI2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16317164
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16317164 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16317164 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA578465

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: K562, THP-1, Jurkat Predicted Reactivity: Mouse (100%) Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

WD repeat proteins play a role in many essential biologic functions, regulating the assembly of multiprotein complexes by presenting a beta-propeller platform for simultaneous and reversible protein-protein interactions. WIPI2, also known as ATG18B or ATG21, is a human homolog to yeast ATG18 and contains three WD repeats and has a 7-bladed propeller structure with a conserved motif that facilitates its interaction with other proteins. It is recruited to early autophagosomal structures along with Atg16L and ULK1 and is required for the formation of LC3-positive autophagosomes. Along with the highly related WIPI1, WIPI2 is found at the plasma membrane in addition to autophagosomal membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen WIPI2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.57 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen WIPI2
Gen-Zugriffsnummer Q6AY57, Q9Y4P8
Gen-Alias 1110018O08Rik; 2510001I10Rik; ATG18B; Atg21; CGI-50; WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 2; WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2; WD40 repeat protein interacting with phosphoinositides 2; WIPI2; WIPI-2; WIPI49-like protein 2
Gensymbole WIPI2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of Human WIPI2. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26100, 288498
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.