Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Vier pro Reihe
Artikelnummer. 13573320
Change view
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Ausführung:
Glanz
Matt
Material:
Nylon Tuch
Vinylgewebe
Abmessungen (L x B):
0,25 x 0,75 in.
0.375 x 0.375 in.
Packungsgröße:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klebstofftyp Ausführung Material Abmessungen (L x B) unitSize
13573320 Naturkautschuk, Wiederablösbar Glanz Vinylgewebe 0,25 x 0,75 in. 1 BX
13593300 Acryl, Permanent Matt Nylon Tuch 0.375 x 0.375 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13573320 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142872
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Draht- und Kabelkennzeichnungsetiketten BBP33 (vier pro Reihe) sind Nylon Stoffetiketten (B-499) oder Vinylgewebeetiketten (B-498), die sich durch ihre hohe Biegsamkeit an eng gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel anpassen.
  • Die klebende Geweberückseite (B-498) bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, UL
Beschreibung Wiederablösbare Etiketten aus Vinylgewebe für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Farbe Weiß
Display Lieferung
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Vinylgewebe
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Kennzeichnungsetikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etiketten für Drähte und Kabel
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 33 Drucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 20.30 mm
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 5000 Etiketten/Karton
Menge 5000/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 175 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 79.4 °C
Zugfestigkeit 55 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8.90 mm
Abmessungen (L x B) 0,25 x 0,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 85.09 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,2 in.
Höhe (metrisch) 6 mm
Alternate Part Number B33-1-498