Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Eine pro Reihe
BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: (Eines pro Reihe) werden aus selbstlaminierendem Vinyl- oder Nylongewebe hergestellt, das sich hervorragend zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln eignet.
127.00 € - 174.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kennzeichnungsetikett |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™33 Drucker |
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Material | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Material | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13523310
|
Brady™
143066 |
Acryl, Permanent | Nylongewebe | 1 Zoll | 2 in. |
174.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13553320
|
Brady™
143084 |
Gummi, Permanent | Polyester | 1 Zoll | 2 in. |
127.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Das klebende Gewebematerial (B-427) der Rückseite bietet eine hervorragende Haftkraft, ermöglicht aber ein sauberes Entfernen und Repositionieren. Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche und verfügt über einen speziell formulierten Decklack für exzellente Druckqualität.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet.
Spezifikation
Kennzeichnungsetikett | |
BBP™33 Drucker |