Learn More
Fisherbrand™ Drahtgeflechtkorb
Artikelnummer. 17197924 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
140 x 140 x 140 mm
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 200 x 200 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
17197924 400 x 200 x 150 mm 1 Stück
17187914 100 x 100 x 100 mm 1 Stück
17197914 120 x 120 x 120 mm 1 Stück
17107924 140 x 140 x 140 mm 1 Stück
17117924 150 x 150 x 150 mm 1 Stück
17127924 160 x 160 x 160 mm 1 Stück
17137924 180 x 180 x 180 mm 1 Stück
17147924 200 x 200 x 150 mm 1 Stück
17157924 200 x 200 x 200 mm 1 Stück
17167924 250 x 150 x 150 mm 1 Stück
17177924 300 x 200 x 150 mm 1 Stück
17187924 300 x 200 x 200 mm 1 Stück
17107934 250 x 250 x 250 mm 1 Stück
17117934 300 x 300 x 300 mm 1 Stück
17167934 400 x 200 x 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17197924
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Korb, der für kleine Instrumente nützlich ist.
  • Für kleine Instrumente
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Material Stainless Steel
Produkttyp Basket
Netzgröße 8 x 8 x 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Washing Glassware
Zur Verwendung mit (Geräte) Kleine Instrumente
Abmessungen (L x B x H) 400 x 200 x 150 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 400 mm