Learn More
Tuttnauer Drahtkorb (Netzkorb)
Artikelnummer. 17879588 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
19,5 l
26 l
29 l
Dimensions (Dia. x H):
362 x 190 mm
362 x 250 mm
362 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Dimensions (Dia. x H) unitSize
17879588 19,5 l 362 x 190 mm 1 Stück
17869588 26 l 362 x 250 mm 1 Stück
17849588 29 l 362 x 280 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17879588 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. BSK8300004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Drahtkorb aus Edelstahlgewebe für Flaschen und allgemeine Zwecke.
  • Drahtkorb aus Edelstahl zur Sterilisation von festen Gegenständen oder Flüssigkeiten in Flaschen.
  • Die Körbe sind stapelbar und es können zwei Körbe in die Autoklavenkammer gestellt werden.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4,3 gal.
Kapazität (metrisch) 19,5 l
Tiefe (metrisch) Kammer 19 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 7,6 in.
Länge (angloamerikanisch) 14,3 in.
Länge (metrisch) 36.2 cm
Produkttyp Autoklavierkorb
Dimensions (Dia. x H) 362 x 190 mm