Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ ID-Tags für Drahtgestellt
Die Etikettierung von Drahtgestellen, Tabletten, Körben und anderen Gegenständen aus Draht war noch nie so einfach
Marke:  Bel-Art™ F13446-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15174212
  • 44.20 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebig, wiederverwendbar und einfach zu befestigen oder abzuziehen
  • Die glatte Polypropylenoberfläche ermöglicht die direkte Beschriftung auf dem Etikett mit Permanentmarker, Trockenlöschmarker oder einem druckempfindlichen Klebeetikett
  • Geeignet für drahtgeformte Teile aus 0.125 Zoll (3 mm) oder 0.188 Zoll (5 mm) dickem Draht
  • Chemikalienbeständig und autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • B × H × T: 3.5 × 1.5 × 0.125 Zoll (8.9 × 3.8 × 0.3 mm)
Spezifikation
Spezifikation
1.5 Zoll
3.81 cm
3.5 Zoll
8,89 cm