Learn More
Scientific Industries Drahtloses Bluetooth-Modul und Mini-Bluetooth-Dongle-Kit
Artikelnummer. 17221752
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Enviro-Genie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17221752 Enviro-Genie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17221752 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041358
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das drahtlose Bluetooth-Modul und der Mini-Bluetooth-Dongle sind für die Verwendung mit EnviroApp vorgesehen und können einfach an den RS-232-Anschluss des Enviro-Genie angeschlossen werden.
  • Schließen Sie das drahtlose Bluetooth-Modul zur Computersteuerung und/oder Datenprotokollierung an den RS232-Anschluss des Enviro-Genie
  • Mit dem Download der EnviroApp können Sie Temperaturwarnungen per E-Mail, Statistiken und Analysen sowi
Spezifikation
Produkttyp Bluetooth-Modul
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Gewicht (metrisch) 0,45 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) EnviroApp
Zur Verwendung mit (Geräte) Enviro-Genie
Enthält Drahtloses Bluetooth-Modul und Mini-Bluetooth-Dongle
Verpackungsmenge Je 1