Beschreibung
- Das Entnahmesystem für Lösungsmittel mit Auslassrohr verfügt über eine Fasspumpe mit feststehendem Auslassrohr.
- Das stufenlos verstellbare Tauchrohr der Fasspumpe kann an den jeweiligen Tank angepasst werden.
- Mit Gewindeanschluss für Stahlrohre mit R 2 in. Gewinde
- Kann mit Gewindeadaptern an handelsübliche Standardtanks angepasst werden.
- Der Vorteil der Arbeit mit Druckgas besteht darin, dass der Anwender auch große Mengen mühelos extrahieren kann und dabei beide Hände frei hat, um das Lösungsmittel zu dosieren.
- Die Gewindespindel und die Absperrventile dichten Zylinder und Pumpe hermetisch ab.
- Der Anschluss für Druckluft oder Stickstoff (3-10 bar) kann über eine mobile oder stationäre Druckluftversorgung erfolgen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten, Betrieb mit Druckluft oder Inertgas (z. B. Stickstoff)
- Teile in Kontakt mit Medium aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
- Inklusive Transportständer, Erdungskabel für die Druckregeleinheit, Verbindungsschlauch, Schlüssel und Adapter für die Druckluftversorgung
- Druckluftversorgungsadapter: 1x Kupplungsverbinder NW 7,2 mm, 1x Schlauchdüse für Innenanschluss Ø 6 mm, 1 x Schlauchdüse für den Innenbereich Ø 8 mm
- Für UN-Tanks und -Fässer (Prüfdruck mindestens 150 kPa)
- Das Gerät entspricht den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Entnahmesystem für Lösungsmittel |
| Flussrate | 10 l/min |
| Enthält | Transportständer, Erdungskabel für Druckregeleinheit, Verbindungsschlauch, Schlüssel und Adapter für Druckversorgung |
| Zur Verwendung mit | Antistatisches Set |
| Tiefe (metrisch) | 60 cm |
| Typ | Entnahmesystem für Lösungsmittel |
| Durchmesser Fassöffnung | R 2 in. Gewinde |
| Material | Edelstahl (1.4301), PTFE |