missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch Ilmvac™ WOB-L 2581 Kolbenpumpe

Diese Pumpe eignet sich für trockene oder wässrige Dampfanwendungen. Die Welch Ilmvac™ WOB-L 2581 Kolbenpumpen sind ideal für den Einsatz mit Vakuumöfen und Handschuhfach-Transferkammer sowie Spül-/Füllzyklen.

Marke:  Welch Ilmvac™ 2581C-24

Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg

Artikelnummer. 10080322

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Kostengünstig
  • Ölfrei
  • Regulierbare Vakuum-/Druckwerte
  • Vakuum bis 5 Torr (29.8 in. Hg)
  • Mit Vakuumregulator und Messgerät
  • Einfache Anpassung und Überwachung des Vakuumpegels
  • Wasserabscheider am Einlass
  • Schwimmerkugel steigt an, um die Pumpe gegen unbeabsichtigtes Eindringen von Wasser abzudichten
  • Ein Schalldämpfer dämpft Pumpe und Abluftfilter
Spezifikation

Spezifikation

5 Torr
43.2 x 42.3 x 19.1 cm
6.7 mbar
1/3 PS
WOB-L 2581 Kolbenpumpe
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote