missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ampri™ Holzmundspatel
Ampri™ Mundspatel aus Holz für externe Anwendungen und den Einmalgebrauch.
Marke: Ampri™ 9165102
.83 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25200kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Naturbirkenholz
- Abgerundete Kanten (getupft)
- Für externe Anwendung und einmalige Verwendung
- Medizinprodukte der Klasse II gemäß Anhang VII der Medizinprodukte-Richtlinie93 /42/EWG
Spezifikation
Glatte Oberfläche | |
Labor- und Produktionsanwendungen | |
100 Packung | |
150 mm |
Zungenspatel | |
20 mm | |
Holz |