Learn More
Woodsafe™ Woodsafe Halterungen für Spritzenbehälter
Beschreibung
- Woodsafe™ bieten eine nachhaltige Lösung für die Entsorgung klinischer Abfälle an, die aus Reststoffen der Forstwirtschaft hergestellt wird.
- Reduziert den CO₂-Fußabdruck um mehr als 60 %, nachgewiesen durch eine vollständige Ökobilanz.
- Stützen und Wagen
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise/Design | Weiße Metallsaite |
| Beschreibung | Woodsafe Halterungen für Spritzenbehälter |
| Abmessungen (L x B x H) | 20.5 x 6.5 x 11 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,5-l-Woodsafe-Behälter |
| Produkttyp | Halter |
Geringere Klimabelastung und ACT Etikett