Learn More
Woodsafe™ Woodsafe Halterungen für Spritzenbehälter
Beschreibung
- Woodsafe™ bieten eine nachhaltige Lösung für die Entsorgung klinischer Abfälle an, die aus Reststoffen der Forstwirtschaft hergestellt wird.
- Reduziert den CO₂-Fußabdruck um mehr als 60 %, nachgewiesen durch eine vollständige Ökobilanz.
- Stützen und Wagen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Woodsafe Halterungen für Spritzenbehälter |
| Abmessungen (L x B x H) | 12 x 10 x 8 cm |
| Menge | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Woodsafe-Halter |
| Montageart | Einstellbar von 2 mm bis 30 mm |
| Produkttyp | Tischmontage |
Geringere Klimabelastung und ACT Etikett