Learn More
Socorex™ Ständer zum Dosieren mit Calibrex 520 50 ml 50ML
Marke:  Socorex™ 320.BC050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10734633
  • 266.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ A: Für stabilen Halt beim Arbeiten mit kleinen Flaschen.
Typ B: Zum Dosieren aus entfernten Behältern für Modelle bis 50mL.
Typ C: Zum Dosieren aus entfernten Behältern für 100mL Modelle.
Typ: B: Dosieren aus Behältern Modelle bis 50mL
Spezifikation
Spezifikation
Workstation
50 mL
Arbeitsplatz für Großbehälter