Learn More
BD Wund-/Blasenspritze
Artikelnummer. 10440864
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
10440864 50 ml
1 options
Artikelnummer. 10440864
Marke: BD 300867
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Keine Gefahr allergischer Reaktionen auf Latex mehr. Die BD™ Plastipak™ Wund- und Blasenspritze ist mit einem latexfreien Stopfen versehen, der leicht und gleichmäßig gleitet. Der transparente Zylinder mit einer 1 ml-Graduierung ermöglicht eine optimale Sicht- und Volumenbestimmung des Spritzeninhalts.
  • Sehr hohe Dichtheit durch dichten, doppelt versiegelten Ring
  • Sicherungsring verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen der Kolbenstange
  • Zentrierte Katheterspitzenbefestigung
  • Schmiermittel aus Silikonöl sorgt dafür, dass der Kolben allmählich und gleichmäßig gleitet
  • Sprühzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen (PVC-frei)
  • Einwegspritzen sind EtO-sterilisiert und einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylene
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 29.4 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 133 mm
Produkttyp Wund-/Blasen-Spritze
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 1 ml
Menge 60/Packung
Volumen (metrisch) 50 ml
Anschlusstyp Zentrierter Katheteraufsatz
Sterilität Steril