Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
Artikelnummer. 17253074
Change view
Click to view available options
Enthält:
Ausstattung, Eingebauter serieller Drucker
Spektralphotometer
Spezifikationen, Bluetooth, Drucker
Spezifikationen, Bluetooth-Konnektivität
Schnittstelle:
Touchscreen-Display
Touchscreen-Display, Bluetooth
Drucker inklusive:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Schnittstelle Drucker inklusive unitSize
17253074 Spezifikationen, Bluetooth, Drucker Touchscreen-Display, Bluetooth Ja 1 Stück
17163628 Spektralphotometer Touchscreen-Display Nein 1 Stück
17186099 Ausstattung, Eingebauter serieller Drucker Touchscreen-Display Ja 1 Stück
17243074 Spezifikationen, Bluetooth-Konnektivität Touchscreen-Display, Bluetooth Nein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17253074 Lieferant Biochrom Lieferanten-Nr. 80300770
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das WPA Lightwave 3+ CT ist ein UV/Vis-Spektralphotometer mit geteiltem Strahl, das Benutzerfreundlichkeit mit der Flexibilität eines 40-mm-Probenanschlusses kombiniert. Dank der Bandbreite von 3 nm ist eine hohe Auflösung zu erwarten. Farb-Touchscreen zur Unterscheidung mehrerer Proben anhand ihrer Farbe auf Diagramm-Overlays und zur Fokussierung auf interessante Bereiche.
  • UV/Vis-Spektralphotometer (Split Beam, RBC) für 190 bis 1100 nm (3 nm Bandbreite)
  • Der 5-in.-Farb-Touchscreen mit Zoom- und Spurverfolgungsfunktionen erleichtert die farbliche Unterscheidung mehrerer Proben auf grafischen Überlagerungen.
  • USB Port für die Datenerfassung
  • Für Küvetten mit 10, 20 und 40 mm Trennstrecke
  • Die integrierte Software bietet einen Flash-Scan, Messungen fester Wellenlängen, Kinetik und Konzentration mit umfassender Grafikfunktion sowie die Möglichkeit, bis zu 90 Methoden zu speichern
  • Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
  • Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
Spezifikation
Höhe der Strahlmitte 15 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,3 in.
Tiefe (metrisch) 390 mm
Detektortyp Twin-CMOS-Array
Display Farb-Touchscreen
Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Lichtquelle Xenon-Blitz
Produktlinie WPA Lightwave 3+ CT
Spektren-Bandbreite 3 nm
Typ UV-Vis Spektralphotometer
Spannung 120/240 V
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einzelne/mehrere Wellenlängen, Konzentration, Standardkurve, Wellenlängenscan, Kinetik, Absorptionsverhältnis
Zur Verwendung mit (Geräte) Zellen mit 10, 20 oder 40 mm Pfadlänge
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Enthält Spezifikationen, Bluetooth, Drucker
Schnittstelle Touchscreen-Display, Bluetooth
Monochromator Flachgitter
Geräuschpegel ± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS
Photometrische Linearität ±1,3 % oder ±0,008 A (Der jeweils größere Wert bei 546 nm)
Photometrischer Bereich -0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T
Photometrische Wiederholbarkeit ±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm
Drucker inklusive Ja
Form Runden
Streulicht < 0,5 %T 340 nm
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ± 1 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 6,6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 260 mm