Learn More
WRAP53 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14761-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883564
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TXNDC1 is a thioredoxin -related protein with disulfide reductase activity.
Spezifikation
Spezifikation
WRAP53
Polyclonal
Unconjugated
WRAP53
TCAB1, WDR79, WRAP53
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
216853, 287432, 55135
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5XII5, Q8VC51, Q9BUR4
Wrap53
WRAP53 Fusion Protein Ag6522
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human