Learn More
WRAP53 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | WRAP53 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883564
|
Proteintech
14761-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873564
|
Proteintech
14761-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TXNDC1 is a thioredoxin -related protein with disulfide reductase activity.Spezifikation
WRAP53 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5XII5, Q8VC51, Q9BUR4 | |
216853, 287432, 55135 | |
WRAP53 Fusion Protein Ag6522 | |
Primary | |
-20°C | |
WRAP53 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
TCAB1, WDR79, WRAP53 | |
Wrap53 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |