Learn More
WS-12, MedChemExpress
Product Code. 16454198
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16454198 10 mg 10mg
16426917 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16454198 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108449
 Restricted Item
Verfügbar ab: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
Tekniske data
Chemical Name or Material WS-12
CAS 68489-09-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H27NO2
Quantity 10 mg
Synonym AR-15512 AVX-012
Solubility Information DMSO : 20 mg/mL (69.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)NC2=CC=C(OC)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 289.41
Formula Weight 289.41
Percent Purity 99.94%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.