Learn More
Tocris Bioscience™ WS 12
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045102
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18045102 10 mg 10 Milligramm
18045702 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18045102 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3040/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TRPM8 agonist; cooling agent
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68489-09-8
Summenformel C18H27NO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WS 12
Menge 10 mg
Formelmasse 289.41
Reinheit >99%
Molekulargewicht 289.419