missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WST-1, TRC

Artikelnummer. 30449317
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449317 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449317 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCW50000025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material WST-1
CAS 150849-52-8
Summenformel C19 H11 I N5 O8 S2 . Na
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H12IN5O8S2.Na/c20-12-1-3-13(4-2-12)23-21-19(22-24(23)14-5-7-15(8-6-14)25(26)27)17-10-9-16(34(28,29)30)11-18(17)35(31,32)33;/h1-11H,(H-,28,29,30,31,32,33);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)n2nc(n[n+]2c3ccc(I)cc3)c4ccc(cc4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;4-[2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)tetrazol-2-ium-5-yl]benzol-1,3-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 651.34
Formelmasse 650.8991
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.